Principaux documents
L417416
2-{[2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-(4-CHLOROPHENYL)-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16BrClN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.881
Numéro MDL:
Autres remarques