Principaux documents
L417319
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27ClN4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.123
Numéro MDL:
Autres remarques