Documents
L414387
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.46
Numéro MDL:
Autres remarques