L412252
2-[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18FN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.489
Numéro MDL:
Autres remarques