Key Documents
L411590
N-(2-ETHOXYPHENYL)-2-((4-ET-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.463
Numéro MDL:
Autres remarques