L410837
4-{[(E)-(5-BROMO-2-THIENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11BrN4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.302
Numéro MDL:
Autres remarques