Principaux documents
L410810
2-BROMO-6-METHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15BrN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.302
Numéro MDL:
Autres remarques