Principaux documents
L409774
3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-((3-FLUOROBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21FN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.468
Numéro MDL:
Autres remarques