Documents
L409073
ISOPROPYL ((3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.484
Numéro MDL:
Autres remarques