Principaux documents
L408409
4-BROMOBENZYL 4-(4-BROMOPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Br2N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.233
Numéro MDL:
Autres remarques