Principaux documents
L406694
5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4-{[(E)-(3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.432
Numéro MDL:
Autres remarques