Principaux documents
L406031
4-{[(E)-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.394
Numéro MDL:
Autres remarques