Principaux documents
L402028
4-(2-((3-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.951
Numéro MDL:
Autres remarques