Principaux documents
L401579
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H21BrClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
626.918
Numéro MDL:
Autres remarques