Principaux documents
L397504
5-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]-2-[(E)-({4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H23Cl3N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
673.942
Numéro MDL:
Autres remarques