Documents
L394998
3-(2-((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.871
Numéro MDL:
Autres remarques