L394580
4-BR-2-(2-((4-FLUOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14BrClFN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.73
Numéro MDL:
Autres remarques