Key Documents
L390089
4-CHLORO-N-{4-[((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23Cl2N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.483
Numéro MDL:
Autres remarques