Principaux documents
L390070
5-(BENZOYLOXY)-2-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H24ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.103
Numéro MDL:
Autres remarques