L386243
3-(2-(3,4-DICHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.29
Numéro MDL:
Autres remarques