Documents
L385840
4-((E)-{[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.343
Numéro MDL:
Autres remarques