Documents
L385409
4-(2-(4-(BENZYLOXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.97
Numéro MDL:
Autres remarques