Principaux documents
L383481
4-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.924
Numéro MDL:
Autres remarques