Principaux documents
L377937
2-METHOXY-4-[(E)-({4-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H21Cl2N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.466
Numéro MDL:
Autres remarques