Principaux documents
L377872
2-METHOXY-4-[(E)-({4-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H27N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.63
Numéro MDL:
Autres remarques