Principaux documents
L377562
4-(2-(ANILINOCARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.951
Numéro MDL:
Autres remarques