Principaux documents
L376892
2-(2-((2-ALLYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-4-BROMOPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.442
Numéro MDL:
Autres remarques