Principaux documents
L376310
2-METHOXY-4-(2-(3-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.842
Numéro MDL:
Autres remarques