L375071
2-ETHOXY-4-[(E)-({[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23Cl2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.396
Numéro MDL:
Autres remarques