Principaux documents
L369675
3-(2-(2-(4-NITROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.451
Numéro MDL:
Autres remarques