Principaux documents
L367885
3-BROMOBENZYL 4-ETHYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.293
Numéro MDL:
Autres remarques