L367133
2,4-DICHLOROBENZYL 4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.26
Numéro MDL:
Autres remarques