Principaux documents
L366226
N-(2-ETHYLPHENYL)-2-((4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.514
Numéro MDL:
Autres remarques