Principaux documents
L366021
2-{[4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.569
Numéro MDL:
Autres remarques