Principaux documents
L363170
ETHYL (2Z)-5-(2-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2-(2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.608
Numéro MDL:
Autres remarques