Principaux documents
L362840
5-(4-ETHOXYPHENYL)-4-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22FNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.456
Numéro MDL:
Autres remarques