L359408
1-ALLYL-2-IMINO-10-METHYL-3-(PHENYLSULFONYL)-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.467
Numéro MDL:
Autres remarques