Principaux documents
L356905
DIETHYL 4-(2,5-DIMETHYL-3-THIENYL)-7-(3-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3,6-QUINOLINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H33NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.653
Numéro MDL:
Autres remarques