Principaux documents
L354449
3-BROMOBENZALDEHYDE (4-CHLORO-1-PHTHALAZINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10BrClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.631
Numéro MDL:
Autres remarques