Principaux documents
L353361
4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZOYL)-5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26F2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.493
Numéro MDL:
Autres remarques