Principaux documents
L353108
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-ISOBUTOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H40N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
524.663
Numéro MDL:
Autres remarques