L352969
4-[4-(BENZYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(3-BROMOPHENYL)-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H33BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.524
Numéro MDL:
Autres remarques