Documents
L352349
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H32Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.528
Numéro MDL:
Autres remarques