Principaux documents
L349755
4-[4-(ALLYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H34N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.604
Numéro MDL:
Autres remarques