Principaux documents
L349267
3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-(3-PHENOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.61
Numéro MDL:
Autres remarques