L348716
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H27FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.492
Numéro MDL:
Autres remarques