Documents
L347752
3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-(3-PHENOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H36N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.665
Numéro MDL:
Autres remarques