Principaux documents
L347736
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-5-(3-PHENOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H34N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.627
Numéro MDL:
Autres remarques