L345598
2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL 3-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.318
Numéro MDL:
Autres remarques