Principaux documents
L345342
N-(4-METHOXYPHENYL)-4-(1H-TETRAAZOL-1-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.303
Numéro MDL:
Autres remarques